重要文件
377899
Sigma-Aldrich
N2,9-二乙酰鸟嘌呤
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9N5O3
CAS號碼:
分子量::
235.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
285 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(C)=O)C(=O)N1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tomoko Fujino et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(12), 2683-2688 (2015-08-08)
Chimeric RNA oligonucleotides with an artificial triazole linker were synthesized using solution-phase click chemistry and solid-phase automated synthesis. Scalable synthesis methods for jointing units for the chimeric structure have been developed, and after click-coupling of the jointing units with triazole