重要文件
377864
Sigma-Aldrich
4-苄氧基-3-吡咯啉-2-酮
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H11NO2
CAS號碼:
分子量::
189.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
151-154 °C
SMILES 字串
O=C1NCC(OCc2ccccc2)=C1
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)