重要文件
376655
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸二异辛酯
ester content ≥99 % (mixture of C8 isomers), technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4-1,2-(CO2C8H17)2
CAS號碼:
分子量::
390.56
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
等級
technical grade
蒸汽壓力
1 mmHg ( 200 °C)
成份
ester content, ≥99% (mixture of C8 isomers)
雜質
≤2% dioctyl phthalate
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food