重要文件
375942
Sigma-Aldrich
二异丙基硅基双(三氟甲磺酸酯)
96%
同義詞:
三氟甲磺酸二异丙基亚甲硅基酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3SO3)2Si[CH(CH3)2]2
CAS號碼:
分子量::
412.40
Beilstein:
3567500
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
85-86 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES 字串
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)C
InChI
1S/C8H14F6O6S2Si/c1-5(2)23(6(3)4,19-21(15,16)7(9,10)11)20-22(17,18)8(12,13)14/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
BHZPNBNSRVSTBW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)