文件
375543
Sigma-Aldrich
[1,2,3,4-四(甲氧羰基)-1,3-丁二烯-1,4-二基]钯(II)
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H12O8Pd
CAS號碼:
分子量::
390.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
207 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C1=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C([Pd]1)C(=O)OC