Key Documents
375055
Sigma-Aldrich
1-氯甲基-2,4-二异氰基苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2C6H3(NCO)2
CAS號碼:
分子量::
208.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.596 (lit.)
bp
152-155 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c10-4-7-1-2-8(11-5-13)3-9(7)12-6-14/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
LCJLEYPRGLFMGM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)