文件
374954
Sigma-Aldrich
二乙二醇单十二醚
97%
同義詞:
C12E2, 二甘醇单十二烷基醚, 十二烷基二乙二醇醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)2OH
CAS號碼:
分子量::
274.44
Beilstein:
1765704
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
168-169 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
165 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCOCCOCCO