重要文件
374326
Sigma-Aldrich
2,5-二苯基-1,6,6aλ4-三硫杂并环戊二烯
97%
同義詞:
2,5-Diphenyl[1,2]dithiolo[1,5-b][1,2]dithiole-7-SIV
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H12S3
CAS號碼:
分子量::
312.47
Beilstein:
19419
MDL號碼:
化驗
97%
SMILES 字串
c1ccc(cc1)-c2cc3cc(ss3s2)-c4ccccc4
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)