重要文件
374075
Sigma-Aldrich
三氟乙酸丙烯酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3CO2CH2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
154.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
折射率
n20/D 1.335 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2H,1,3H2
InChI 密鑰
XIVPVSIDXBTZLM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
30.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-1 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)