文件
373885
Sigma-Aldrich
聚氧乙基聚氧丙基甘油醚
average Mn ~5,300
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H22O7
CAS號碼:
分子量::
230.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
<0.3 mmHg ( 20 °C)
描述
functionality 2.5
分子量
average Mn ~5,300
包含
400-800 ppm BHT as inhibitor
成份
ethoxylate, 15%
propoxylate, 85%
密度
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCCO.CC(O)CO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
VKVYTKULMKDWLP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1