重要文件
373826
Sigma-Aldrich
三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钇(III)
99.9% trace metals basis
同義詞:
Y(TMHD)3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Y(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS號碼:
分子量::
638.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp
173-175 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Y](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Y/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChI 密鑰
PPRRRPCEDUWEHL-LWTKGLMZSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
利用催化增强化学气相沉积法形成氧化钇薄膜的前体。该薄膜在电子绝缘器、涂料、反应位垒和超导材料领域具有应用前景。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zhang, Y. Puddephatt, R.
Chemistry of Materials, 11, 148-148 (1999)
文章
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.