重要文件
373648
Sigma-Aldrich
2-硝基丁酸乙酯
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5CH(NO2)CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
161.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗:
96%
化驗
96%
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
82-83 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(CC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3-5(7(9)10)6(8)11-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
IENPWWUIYXMCJY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Ethyl 2-nitrobutyrate is a 2-nitroethyl ester of butyric acid. Synthesis of ethyl α-nitrobutyrate from ethyl α-bromobutyrate has been reported.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ethyl α-Nitrobutyrate.
Kornblum N and Blackwood RK.
Organometallic Syntheses, 44-44 (1957)