重要文件
371467
Sigma-Aldrich
2,3-二苯基-1,4-二氮杂螺[4.5]癸-1,3-二烯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H20N2
CAS號碼:
分子量::
288.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCC2(CC1)N=C(c3ccccc3)C(=N2)c4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2/c1-4-10-16(11-5-1)18-19(17-12-6-2-7-13-17)22-20(21-18)14-8-3-9-15-20/h1-2,4-7,10-13H,3,8-9,14-15H2
InChI 密鑰
GTITYRBBAAHJEH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,3-Diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene is a heterocyclic building block. Voltammetric reduction of 2,3-diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene using dissolving-metals has been reported.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Comparison of Birch with electrochemical reduction of 2, 3-diphenyl-1, 4-diazaspiro [4.5] deca-1, 3-diene.
Zhou Y, et al.
Electrochemical Communications, 12(11), 1493-1497 (2010)