重要文件
370045
Sigma-Aldrich
1-[4-(反-4-庚基环己基)苯基]-2-[反-4-(4-异硫氰基苯)环己基]乙烷
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)6C6H10C6H4CH2CH2C6H10C6H4NCS
CAS號碼:
分子量::
501.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
99%
SMILES 字串
CCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(CC[C@@H]3CC[C@H](CC3)c4ccc(cc4)N=C=S)cc2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)