Key Documents
367362
Sigma-Aldrich
(1-氨基丁基)膦酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H12NO3P
CAS號碼:
分子量::
153.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
SMILES 字串
CCCC(N)P(O)(O)=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)