重要文件
366218
Sigma-Aldrich
N-(乙氧基甲基)-N-甲基苯胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5N(CH3)CH2OC2H5
CAS號碼:
分子量::
165.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
110-115 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOCN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-3-12-9-11(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,3,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
GZKDCWKIHYHVNN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)