文件
365955
Sigma-Aldrich
溴化铌(III)乙二醇二甲醚复合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NbBr3O2C4H10
CAS號碼:
分子量::
422.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
mp
155 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Br[Nb](Br)Br.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3BrH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
XDLURHXPYYXULL-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges