化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.511 (lit.)
密度
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
InChI 密鑰
PESPBNYBZVIGRO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride is an organic building block.
應用
用于制备多取代双杂环化合物,这种化合物具有潜在的化学治疗特性。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 27, 351-351 (1990)