Key Documents
365742
Sigma-Aldrich
3,4′-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3C6H4)2CO
CAS號碼:
分子量::
318.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)