文件
365343
Sigma-Aldrich
2-戊基-2-环戊烯-1-酮
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4C5H5(=O)
CAS號碼:
分子量::
152.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
114-116 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC1=CCCC1=O
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves