重要文件
364967
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氯苯基氯硫代甲酸酯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H2Cl4OS
CAS號碼:
分子量::
275.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
折射率
n20/D 1.605 (lit.)
bp
146-147 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(=S)Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)