重要文件
363812
Sigma-Aldrich
4-(癸氧基)苯甲酸
98%
同義詞:
4-(n -Decyloxy)benzoic acid, p -(Decyloxy)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)9OC6H4CO2H
CAS號碼:
分子量::
278.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
liquid crystal
mp
94-143 °C (lit.)
轉變溫度
nematic phase to isotropic phase 117-143 °C
smectic phase to nematic phase 94-117 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-20-16-12-10-15(11-13-16)17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19)
InChI 密鑰
NZNICZRIRMGOFG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
B Sivaranjini et al.
Scientific reports, 8(1), 8891-8891 (2018-06-13)
A simple and effective approach for vertical alignment of liquid crystals (LCs) over a functionalized transparent flexible substrate is described. Surface characterization of this commercially available plastic substrate through X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and attenuated total reflection infrared spectroscopy (ATR-IR)