Key Documents
363286
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
97%
同義詞:
4-(4-Methoxyanilino)benzenediazonium sulfate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H4NHC6H4N2HSO4
CAS號碼:
分子量::
323.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OS([O-])(=O)=O.COc1ccc(Nc2ccc(cc2)[NH+]=N)cc1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)