重要文件
362689
Sigma-Aldrich
三苯基(乙烯基)硅烷
98%
同義詞:
(三苯基硅基)乙烯, Ethenyltriphenylsilan, 乙烯基三苯基硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)3SiCH=CH2
CAS號碼:
分子量::
286.44
Beilstein:
913423
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES 字串
C=C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h2-17H,1H2
InChI 密鑰
OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)