重要文件
362158
Sigma-Aldrich
4-苯基-1-丙基吡啶鎓碘化物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H18IN
CAS號碼:
分子量::
327.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
97%
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES 字串
[I-].CCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
警告
MPTP 代谢物的类似物。MPTP 可导致人类和猴子出现严重且不可逆转的帕金森症状!
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)