重要文件
361984
Sigma-Aldrich
1-三甲基甲硅烷基-3,3-二甲基-1-丁炔
98%
同義詞:
1-(三甲基甲硅烷基)新己炔
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H18Si
CAS號碼:
分子量::
154.32
Beilstein:
2037940
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
SMILES 字串
CC(C)(C)C#C[Si](C)(C)C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)