化驗
99%
光學活性
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI 密鑰
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼