重要文件
360120
Sigma-Aldrich
三(三甲基硅)胺
98%
同義詞:
九甲基三硅氮烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)3Si]3N
CAS號碼:
分子量::
233.57
Beilstein:
1851880
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
bp
72 °C/10 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27NSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
InChI 密鑰
PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)