文件
359491
Sigma-Aldrich
三甲基(甲硫基)硅烷
97%
同義詞:
(甲硫基)三甲基硅烷, 三甲基硅烷基甲基硫化物, 甲基三甲基硅烷基硫化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3SiSCH3
CAS號碼:
分子量::
120.29
Beilstein:
2035839
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
110-114 °C (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12SSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
JDYCDPFQWXHUDL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup