重要文件
357731
Sigma-Aldrich
4-氯-2,2-二甲基-4-戊烯酸甲酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H13ClO2
CAS號碼:
分子量::
176.64
MDL號碼:
化驗
98%
SMILES 字串
COC(=O)C(C)(C)CC(Cl)=C
InChI
1S/C8H13ClO2/c1-6(9)5-8(2,3)7(10)11-4/h1,5H2,2-4H3
InChI 密鑰
NMIYZQVNXZOOPF-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)