文件
356778
Sigma-Aldrich
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe
CAS號碼:
分子量::
55.85
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
≥99.9%
形狀
foil
電阻係數
9.71 μΩ-cm
厚度
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
取代透過
產品號碼