356417
1 of 10
Supelco
67913
铌ICP标准液
Sigma-Aldrich
203920
氧化铌(V)
NIST3137
Niobium (Nb) standard solution
208272
氯化钒(III)
16641
钽ICP标准液
322385
钨酸铵
M1019
钼酸铵 四水合物
221899
五氧化二钒
463922
偏钨酸铵 水合物
215171
氯化锑(V)
analytical standard
200
hydrofluoric acid as stabilizer (trace)
10,000 μg/mL Nb in H2O
AAS: suitableICP: suitable
single component solution
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?