文件
349739
Sigma-Aldrich
3,3′,4,4′-Tetrahydro-6,6′-bi(2H-pyran)
98%
同義詞:
6,6′-Bi(3,4-dihydro-2H-pyran)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14O2
CAS號碼:
分子量::
166.22
Beilstein:
4969265
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
mp
45-49 °C (lit.)