About This Item
線性公式:
[CH3(CH2)3]3SnN3
CAS號碼:
分子量::
332.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
密度
1.212 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/3C4H9.N3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;;/q;;;-1;+1
InChI 密鑰
JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup