Key Documents
347280
Sigma-Aldrich
六氟乙酰基丙酮酸镁 1,2-二甲氧基乙烷络合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Mg(C5HF6O2)2(O2C4H10)
CAS號碼:
分子量::
528.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
mp
65-68 °C (lit.)
SMILES 字串
COCCOC.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mg]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F