重要文件
346810
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-(2,2-二甲基-1,3-二氧杂环戊烷-4-基)-2-丙烯酸乙酯,主要为反式
99%
同義詞:
(S)-反式-3-(2,2-二甲基-1,3-二氧杂环戊烷-4-基)丙烯酸乙酯, (S)-反式-4,5-O-异亚丙基-4,5-二羟基-2-戊烯酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16O4
CAS號碼:
分子量::
200.23
Beilstein:
4231890
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +44°, c = 0.5 in chloroform
折射率
n20/D 1.4505 (lit.)
bp
115-117 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
ketal
SMILES 字串
CCOC(=O)\C=C\[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
GZVXALXOWVXZLH-GJIOHYHPSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)