Key Documents
346667
Sigma-Aldrich
岩白菜素 一水合物
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H16O9 · H2O
CAS號碼:
分子量::
346.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]25/D −39°, c = 2.3 in methanol
mp
237-240 °C (lit.)
SMILES 字串
O.COc1c(O)cc2C(=O)OC3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC3c2c1O
InChI
1S/C14H16O9.H2O/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12;/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3;1H2/t6-,8-,10+,12+,13-;/m1./s1
InChI 密鑰
QCWSXSAFDSGKAT-YOKSUNLASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)