文件
346314
Sigma-Aldrich
2-[2-(氨基甲基)苯基硫代]苯甲醇
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NCH2C6H4SC6H4CH2OH
CAS號碼:
分子量::
245.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
mp
96-98 °C (lit.)
SMILES 字串
NCc1ccccc1Sc2ccccc2CO
InChI
1S/C14H15NOS/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,16H,9-10,15H2
InChI 密鑰
HLAFSNJRKZLMPT-UHFFFAOYSA-N
應用
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3