文件
346101
Sigma-Aldrich
2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H2(F)COCl
CAS號碼:
分子量::
227.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.572 (lit.)
bp
143-144 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(C(Cl)=O)c(Cl)cc1Cl
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter