重要文件
345970
Sigma-Aldrich
2-(4-氯苯基)-1,1-联苯基乙醇
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H17ClO
CAS號碼:
分子量::
308.80
MDL號碼:
化驗
98%
SMILES 字串
OC(Cc1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)