重要文件
344885
Sigma-Aldrich
硫氰酸哌啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12N2S
CAS號碼:
分子量::
144.24
MDL號碼:
化驗
97%
SMILES 字串
SC#N.C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.CHNS/c1-2-4-6-5-3-1;2-1-3/h6H,1-5H2;3H
InChI 密鑰
HHUXWFCTZRENLW-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)