Key Documents
344540
Sigma-Aldrich
3-氧代-6-辛烯酸甲酯,主要为反式
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH=CHCH2CH2COCH2CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
170.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
118 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CC(=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C9H14O3/c1-3-4-5-6-8(10)7-9(11)12-2/h3-4H,5-7H2,1-2H3/b4-3+
InChI 密鑰
KEFBZRDCTCSBIN-ONEGZZNKSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves