文件
344028
Sigma-Aldrich
4-羟基-1-萘磺酸 钠盐 水合物
technical grade, ~70%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC10H6SO3Na · xH2O
CAS號碼:
分子量::
246.21 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
~70%
SMILES 字串
O.[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6,11H,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
OIKKPHLQUZYWQL-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3