推薦產品
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
密度
1.148 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]OCCO[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i3D,4D
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-NMQOAUCRSA-N
推薦產品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup