化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(O)(CC)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-6-9(10,7-2)8(3,4)5/h10H,6-7H2,1-5H3
InChI 密鑰
CFWIFHZJKFFDFU-UHFFFAOYSA-N