重要文件
343307
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基苯胺 盐酸盐
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3NH2·HCl
CAS號碼:
分子量::
189.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.COc1ccc(N)c(OC)c1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)