重要文件
341711
Sigma-Aldrich
1-溴-2,3,5,6-四氟-4-(三氟甲基)苯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6F4CF3
CAS號碼:
分子量::
296.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
密度
1.929 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)C(F)(F)F
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)