重要文件
341533
Sigma-Aldrich
2,3-二氟-6-硝基苯酚
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H2(NO2)OH
CAS號碼:
分子量::
175.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
60-62 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES 字串
Oc1c(F)c(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3F2NO3/c7-3-1-2-4(9(11)12)6(10)5(3)8/h1-2,10H
InChI 密鑰
KEGOHDCHURMFKX-UHFFFAOYSA-N
應用
2,3-Difluoro-6-nitrophenol was used in the synthesis of 2-methyl-6,7-difluoro-8-oxyquinoline.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and fluorescent properties of 2-styryl-6, 7-difluoro-8-hydroxyquinoline and its Zn (II) complex.
Nosova EV, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 150, 36-38 (2013)