重要文件
340839
Sigma-Aldrich
1,3-金刚烷二羧酸二甲酯
98%
同義詞:
DMADC
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H20O4
CAS號碼:
分子量::
252.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
solid
mp
60-61 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@]12CC3CC(C1)C[C@@](C3)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H20O4/c1-17-11(15)13-4-9-3-10(5-13)7-14(6-9,8-13)12(16)18-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,13+,14-
InChI 密鑰
YXMDGBXGJKYMQL-DHPDLVEQSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)