文件
340804
Sigma-Aldrich
2′,4′,5′-三氟苯乙酮
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F3C6H2COCH3
CAS號碼:
分子量::
174.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
密度
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C8H5F3O/c1-4(12)5-2-7(10)8(11)3-6(5)9/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
2′,4′,5′Trifluoroacetophenone may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter